Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores Allihin Duran™
Facilita la condensación de vapores en el laboratorio. Los condensadores según Allihn Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05223302
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10419942
  • 84.06€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12581
  • Con toma y cono NS
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Disponible con oliva de vidrio u olivas/hilos de plástico GL
Especificaciones
Especificaciones
19/26
Condensador Allihn
1 Paq.
Para vapores de condensación
250 mm
Vidrio Duran