Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador, forma de tapón
Reducción compacta de hembra a macho.
Marca:  DWK Life Sciences 286576306
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15874838
  • 322.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los adaptadores DURAN™ se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Para la reducción de un núcleo más grande a un núcleo más pequeño con requisitos de espacio bajos.
  • Reducción compacta del manguito al núcleo.
  • Debido a su diseño compacto, esta pieza de transición ocupa muy poco espacio.
  • Forma de tapón
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar
Sólido
Toma NS 14/23, cono NS 24/29