Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador, forma de tapón
Reducción compacta de hembra a macho.
Marca: DWK Life Sciences 286576503
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Los adaptadores de DURAN™ se emplean para conectar dos piezas con diferentes tamaños de esmerilado normalizado. Para la reducción de una hembra más pequeño a un macho más grande en casos en los que se requiere poco espacio.- Reducción compacta de hembra a macho.
- Debido a su diseño compacto, este adaptador reductor ocupa muy poco espacio.
- En forma de tapón
Especificaciones
10/Pk. | |
Connection of two components with different standard ground joint sizes | |
masivo | |
Socket NS 14/23, Cone NS 29/32 |