Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptadores de dos cuellos
Proporcionan conexiones seguras a aparatos en el laboratorio. Los adaptadores de dos cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio borosilicato DURAN™ duradero.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05010044
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
Descripción
- Conforme a DIN 12594
- Dos tomas NS y un cono NS
- Alta precisión de junta cónica del cono
- Menos necesidad de grasa
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Adaptador de 2 cuellos | |
Duran | |
Con dos cuellos paralelos, dos tomas NS y un cono NS |