missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Varilla de aluminio Dur
Marca: JP Selecta™ 6002100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Duraluminio | |
12 mm | |
Nueces de sujeción de tipo Trevin y P |
1000 mm | |
Varilla | |
1 unidad |