Learn More
Heathrow Scientific™ Cucharas de doble función, blancas, paquete de 100
La cuchara de doble función es una solución económica única que combina el uso como cuchara junto con una navecilla de pesaje en un solo producto.
Marca: Heathrow Scientific™ 120656
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
Descripción
El proceso de pesaje se ha racionalizado, ahora solo tiene que muestrear o recuperar el material en la cuchara y colocarlo directamente en la báscula. Esto elimina la necesidad de un barco de pesaje o de papel de pesaje y ahorra un valioso espacio en el laboratorio. Al terminar, la cuchara de solución doble es desechable.
- Hechas de poliestireno antiestático que es impermeable y
reduce la posibilidad de que los materiales se peguen a la cuchara - Se envía y almacena plana; cuando está lista para usar, se puede
montar fácilmente insertando la lengüeta de bloqueo en el orificio - La función de bloqueo de pestañas permite una forma de pala para ayudar a retener materiales
- El diseño de punta ancha mantiene la cuchara estable mientras se encuentra sobre la balanza y
permite recoger y dispensar fácilmente los materiales - La cuchara se puede utilizar plana como alternativa al papel de pesaje
- Se monta fácilmente tirando de la lengüeta con la flecha a través del orificio
Especificaciones
100 | |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno antiestático | |
Sí | |
escala | |
Blanco | |
5 in | |
Grande | |
2,6 in | |
6,6 cm | |
5 x 3,5 pulg. | |
Poliestireno |
No estéril | |
Cucharas de doble función, grandes, blancas, paquete de 100 | |
Blanco | |
Cuchara de pesaje | |
Material de pesaje | |
2,2 in | |
5,59 cm | |
3,5 in | |
9 cm | |
Poliestireno | |
Poliestireno | |
12,7 cm |