Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Agujas de repuesto de calibre doble
Aguja de repuesto para jeringas para muestreador automático Agilent Technologies
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 037730
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Calibre doble: 23, 26
- Estanca a los gases
- Diámetro ext. de 0,63/0,47 mm
Especificaciones
Calibre 23 y 26 | |
Entre 0,47 y 0,63 mm | |
10 μl | |
Jeringas (10 μl) |
Entre 0,47 y 0,63 mm | |
Aguja de repuesto | |
Cono |