Learn More
Invitrogen™ DTL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5230), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
195.00€ - 468.00€
Especificaciones
| Antígeno | DTL |
|---|---|
| Clon | 23GB5230 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30088717
![]() |
Invitrogen™
MA552820 |
100 μL |
468.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30088756
|
Invitrogen™
MA552821 |
20 μL |
195.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DTL Recombinant Monoclonal antibody specifically detects DTL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| DTL | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q3TLR7, Q9NZJ0 | |
| 305073, 51514, 76843 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB5230 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 2810047L02Rik; 5730564G15Rik; CDT2; CDW1; DCAF2; DDB1 and CUL4 associated factor 2; DDB1- and CUL4-associated factor 2; denticleless E3 ubiquitin protein ligase homolog; denticleless E3 ubiquitin protein ligase homolog (Drosophila); denticleless homolog; denticleless homolog (Drosophila); denticleless protein homolog; DTL; L2dtl; lethal(2) denticleless protein homolog; Meth A RAMP; Meth A retinoic acid-regulated nuclear matrix-associated protein; RA regulated nuclear matrix associated protein; RAMP; RA-regulated nuclear matrix-associated protein; Retinoic acid-regulated nuclear matrix-associated protein; RGD1310439 | |
| A synthesized peptide derived from human CDT2 (50-200AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DTL |