missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DTL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5230), Invitrogen™

Código de producto. 30088756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30088756 20 μL 20 microlitros
30088717 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30088756

Marca: Invitrogen™ MA552821

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Substrate-specific adapter of a DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 ubiquitin-protein ligase complex required for cell cycle control, DNA damage response and translesion DNA synthesis. The DCX(DTL) complex, also named CRL4(CDT2) complex, mediates the polyubiquitination and subsequent degradation of CDT1 and CDKN1A/p21(CIP1). CDT1 degradation in response to DNA damage is necessary to ensure proper cell cycle regulation of DNA replication. CDKN1A/p21(CIP1) degradation during S phase or following UV irradiation is essential to control replication licensing. Most substrates require their interaction with PCNA for their polyubiquitination: substrates interact with PCNA via their PIP-box, and those containing the 'K+4' motif in the PIP box, recruit the DCX(DTL) complex, leading to their degradation. In undamaged proliferating cells, the DCX(DTL) complex also promotes the 'Lys-164' monoubiquitination of PCNA, thereby being involved in PCNA-dependent translesion DNA synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DTL
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5230
Concentración 1.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DTL
N.º de referencia del gen Q3TLR7, Q9NZJ0
Alias de gen 2810047L02Rik; 5730564G15Rik; CDT2; CDW1; DCAF2; DDB1 and CUL4 associated factor 2; DDB1- and CUL4-associated factor 2; denticleless E3 ubiquitin protein ligase homolog; denticleless E3 ubiquitin protein ligase homolog (Drosophila); denticleless homolog; denticleless homolog (Drosophila); denticleless protein homolog; DTL; L2dtl; lethal(2) denticleless protein homolog; Meth A RAMP; Meth A retinoic acid-regulated nuclear matrix-associated protein; RA regulated nuclear matrix associated protein; RAMP; RA-regulated nuclear matrix-associated protein; Retinoic acid-regulated nuclear matrix-associated protein; RGD1310439
Símbolos de los genes DTL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CDT2 (50-200AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 305073, 51514, 76843
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.