Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca: KGW Isotherm™ 2102
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
La tapa se vende por separado; consulte las tapas KGW Isotherm (10166941).Especificaciones
100 mm | |
178 mm | |
1000 ml |
Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes | |
Acero inoxidable DSS |