Learn More
Applied Biosystems™ DS-32 Matrix Standard Set [5FAM™, JOE™, NED™ and ROX™ dyes] for the 310 Genetic Analyzer
El software para estos instrumentos utiliza la matriz multicomponente para analizar automáticamente las cinco muestras etiquetadas con tinte fluorescente de diferentes colores.
Marca: Applied Biosystems™ 4312131
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Contiene oligonucleótidos marcados con colorante que se utilizan para generar la matriz multicomponente necesaria para el kit AmpF/STR®.
Descripción
El conjunto de patrones de matriz se utiliza para generar la «matriz multicomponente» necesaria al analizar fragmentos de ADN en el analizador genético 310.Información de órdenes
Kit
Especificaciones
Contiene oligonucleótidos marcados con colorante que se utilizan para generar la matriz multicomponente necesaria para el kit AmpF⁄STR™. Almacenar a de 2 a 8 °C. No la congele. | |
Secuenciación | |
5FAM™, JOE™, NED™, ROX™ | |
1 Kit |
Analizador genético 310 | |
FAM, JOE, NED, ROX | |
Conjunto de patrones de matriz DS-32 | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación