Learn More
Nabertherm™ Estufa de secado
Con su temperatura de trabajo máxima de hasta 300 °C y circulación de aire, las estufas logran una uniformidad perfecta de la temperatura que es mucho mejor que en las estufas de la mayoría de los competidores.
Marca: Nabertherm™ TR-065LN
Detalles adicionales : Peso : 72.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima:de 300 °C
Especificaciones
B510 | |
Hasta 300 °C | |
4 | |
450 x 390 x 350 mm |
60 L | |
Estufa de secado | |
1 | |
700 x 610 x 710 mm |