Learn More
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
The dRhodamine Terminator Cycle Sequencing Kit provides optimized dRhodamine dideoxy terminator chemistries for decreased background noise in a wide array sequencing applications.
Marca: Applied Biosystems™ 403044
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Cada kit contiene un tubo de 800 ul de la mezcla de reacción preparada para terminador de dRhodamine, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM, manual de protocolo.
Descripción
- Aumente la relación señal-ruido
- Simplifique los flujos de trabajo con productos químicos fáciles de limpiar
- Consiga una química optimizada para plantillas de secuenciación con homopolímeros (AA, TT, etc.)
- Obtenga una señal limpia, patrones de picos uniformes y cambios de movilidad mínimos con terminadores de tinte mejorados
- Reduzca la superposición de espectro con espectros de emisión de tinte estrechos
Especificaciones
Cada kit contiene un tubo de 800 ul de la mezcla de reacción preparada para terminador de dRhodamine, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM, manual de protocolo. Almacenar el kit entre - 15 y - 25 °C y evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. | |
Placa de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos | |
Secuenciación estándar | |
Kit de secuenciación | |
ADN monocatenario, ADN plasmídico (≤15Kb), amplíconos de PCR |
Kit de secuenciación de ciclo de reacción preparado para terminador dRhodamine, 100 rxns, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, para analizador genético 310, analizador genético 3130 | |
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analizador genético 3130 | |
100 | |
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.