Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq™ Hot Start
La ADN polimerasa es el producto de elección para la amplificación sólida y uniforme con pasos de optimización mínimos
Marca: DreamTaq™ EP1701
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Includes: ADN polimerasa DreamTaq Hot Start; tampón DreamTaq 10X
Descripción
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperaturas ambientales, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.Mejores resultados de reacción:
- Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
- Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
- Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
Comodidad mejorada:
- Preparación de la reacción a temperatura ambiente
- Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de hibridación del primer gracias al tampón de reacción optimizado.
Tamaño del amplicón (ADN complejo): 6 kb
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C
Especificaciones
Contiene: • 40 μl de ADN polimerasa DreamTaq Hot Start (5 U/μl) • 1,25 ml de tampón DreamTaq 10X (incluye 20 mM de MgCl2) Almacenar entre -5 y -30 °C. |
|
ADN polimerasa DreamTaq | |
DreamTaq™ | |
Hielo húmedo o seco | |
3'-A |
Bajo | |
Estándar | |
200 U | |
Inicio en caliente integrado | |
Componentes separados |