Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: ésteres de ácido fosfórico
Marca: Dräger™ 6728461
Detalles adicionales : Peso : 0.07920kg
Descripción
1Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-7726733 para obtener más información.
2Certificado por el instituto de equipos de seguridad (SEI).
Especificaciones
Ésteres de ácido fosfórico 0,05/a | |
Hasta 0,05 ppm | |
10 | |
De 50° a 104 °F |
De 3 a 18 mg/l | |
10 | |
5 min | |
De 10° a 40 °C |