Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de monoestireno
Marca: Dräger™ 6733141
Detalles adicionales : Peso : 0.07740kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
1Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
2Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Monoestireno 10/b | |
De 10 a 250 ppm | |
10 | |
De 32° a 104 °F |
De 3 a 15 mg/l | |
20 | |
3 min | |
De 0 °C a 40 °C |
Seguridad y manipulación
- Dräger-Tubes
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid