Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Cloroformo
Tubos del detector
Marca: Dräger™ 6728861
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo.' Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Cloroformo | |
De 2 a 10 | |
10 | |
De 50° a 86 °F | |
Cloroformo 2/a |
9 mg/l | |
10 | |
9 min | |
De 10 °C a 30 °C |