Learn More
Abnova™ DPYD/CEN1p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0219.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063355
  • 2210.00€ / 200 microlitros
Fecha estimada de envío: 27-07-2022
para ver el stock
Especificaciones
Líquido
DHP,DHPDHASE,DPD,MGC132008,MGC70799
DPYD
ADN/ARN
Hibridación in situ fluorescente (célula)
1806
dihidropirimidina deshidrogenasa
200 µl