Learn More
Cole-Parmer™ Tubo PharmaPure traslúcido Dow Corning™
Marca:  Cole-Parmer™ 96109-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11789669
  • 382.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
para ver el stock
Especificaciones
3,2 mm
6,4 mm
Farmacéutica, biotecnología y procesamiento de fluidos ultrapuros
Translúcido
de 237 °C
PharmaPure
1500 cm
-51 °C
249 psi