Learn More
Techspray Hisopo de algodón de punta doble y afilada
El algodón limpiado previamente envuelve de forma hermética y garantiza una menor cantidad de contaminantes extraíbles.La punta afilada y el cabezal rígido proporcionan una limpieza precisa pero exhaustiva.
Marca: Techspray 2313-30PK
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Algodón que envuelve de forma hermética
- Punta afilada para mayor precisión
- Extracción baja
- Resistente a disolventes
Especificaciones
Puntiagudas | |
Algodón | |
3,2 mm | |
30 |
compuesto | |
Hisopo de punta doble | |
12 mm |