Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de platino doble
Ideal para mediciones que se realizan en recipientes pequeños. El electrodo combinado de platino doble SI Analytics™ es un electrodo especialmente diseñado para las industrias farmacéuticas y de las ciencias biológicas.
Marca: SI Analytics™ 285102060
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El sector farmacéutico y todos los sectores de las ciencias biológicas ofrecen la mayoría de las zonas de aplicación para microelectrodos
- Ideal para mediciones que a menudo se realizan en recipientes pequeños como ampollas, viales, recipientes pequeños, tubos de RMN, etc.
- Debido a este pequeño volumen de muestra, es importante tener cuidado con el diámetro del electrodo y la longitud mínima de inmersión para colocar la unión en la muestra también
- Desarrollado especialmente para estas circunstancias y, por lo tanto, está especializado en estas aplicaciones
- Son los especialistas en ciencias biológicas y farmacia
Especificaciones
Vidrio | |
Recipientes de titulación culombimétrica TZ 1751 y TZ 1754 | |
KF 1150 |
Electrodo de platino doble | |
Cable fijo | |
NS cónico 7,5 |