Learn More
Cole-Parmer™ Cartuchos de filtro con doble extremo abierto, polipropileno
Utilice estos cartuchos de filtro para medios químicamente inertes con alta capacidad de carga de suciedad. Los cartuchos de filtro de doble extremo abierto de polipropileno Cole Parmer™ son ideales para filtración de aire/gas.
Marca:  Cole-Parmer™ 06479-44
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11709938
  • 124.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C y esterilizable en línea a 125 °C en ciclos de hasta 30 minutos.
  • Los filtros se pueden higienizar con agentes químicos compatibles
  • Los cartuchos son adecuados a 82 °C en 10 psid
  • Los cartuchos cumplen con las directrices del título 21 CFR de EE. UU. para el contacto repetido con alimentos, cumplen con las directrices de plásticos de 121 °C de USP clase VI, y pasan la prueba de citotoxicidad de elución MEM
  • Los extractos acuosos contienen menos de 0,25 UE/ml.
  • Cartuchos de polipropileno fabricados con fibra de polipropileno de alta pureza y unión térmica
  • Tolerante a una exposición acumulada de 10 horas.
  • Aceptable por la FDA
  • Hidrófobo; para usar con soluciones acuosas, humedezca previamente con metanol y luego enjuague con agua antes de usar para filtración líquida
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
10 μm
Cartucho de filtro
Polipropileno
1/Paq.
254 mm