Learn More
Fisherbrand™ Barra agitadora de PTFE con doble extremo
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE tienen una acción de doble pala para proporcionar una agitación eficiente junto con una elevada estabilidad.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11808902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • La doble acción de la paleta proporciona una agitación eficaz y una alta estabilidad
  • Disponible en colores lisos o codificado por colores
  • Esterilizable en autoclave
Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE liso.
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
Blanco/liso
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
1 unidad
55 mm