Learn More
Emma Safety Footwear Donovan S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
131.44€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Marrón |
Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente |
Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17532646
|
Emma Safety Footwear
MM99456939 |
39 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17542646
|
Emma Safety Footwear
MM99456940 |
40 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17552646
|
Emma Safety Footwear
MM99456941 |
41 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17562646
|
Emma Safety Footwear
MM99456942 |
42 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17572646
|
Emma Safety Footwear
MM99456943 |
43 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582646
|
Emma Safety Footwear
MM99456944 |
44 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17592646
|
Emma Safety Footwear
MM99456945 |
45 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502656
|
Emma Safety Footwear
MM99456946 |
46 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17512656
|
Emma Safety Footwear
MM99456947 |
47 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522656
|
Emma Safety Footwear
MM99456948 |
48 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Metal Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Donovan.
- A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel. This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Marrón | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
Extraanchos | |
Zapato de seguridad |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente | |
Nobuck, Nobuck engrasado | |
Alto |