Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Donovan (Ruffneck)
Tiene el aspecto y las características de una zapatilla clásica. El talón reforzado de gran sujeción junto con la suela absorbente de impactos mantiene los tobillos, las tibias y las articulaciones sin tensiones ni lesiones.
Marca: Emma Safety Footwear 974546-46
Detalles adicionales : Peso : 1.89500kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck / nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Cordones | |
Donovan (Ruffneck) | |
Nobuck, Nobuck engrasado | |
Steel |