Learn More
Triiron dodecacarbonil, 96 % (peso seco), estabilizado con 5-10 % de metanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
It eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, which leads to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dodecacarbonyltriiron |
Nombre de nota | Stabilized with 5 to 10% methanol |
Punto de fusión | 140°C (decomposition) |
Color | Negro |
Densidad | 2.00 g/mL |
Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco) |
Fórmula lineal | Fe3(CO)12 |
Cantidad | 2 g |
Número UN | UN3179 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dodecacarbonyltriiron, stab. with 5-10% methanol
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Dodecacarbonyltriiron, Methanol