Learn More
DNAJC11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17331-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16877204
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Belongs to the DNAJC11 family. Three named isoforms produced by alternative splicing.
Especificaciones
Especificaciones
DNAJC11
Polyclonal
Unconjugated
DNAJC11
DNAJC11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
230935, 362666, 55735
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5U458, Q9NVH1
Dnajc11
DNAJC11 Fusion Protein Ag11310
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat