Learn More
Abnova™ DNAH5 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FS0062.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
CILD3,DNAHC5,FLJ46759,HL1,KIAA1603,KTGNR,PCD | |
1767 | |
100 μl |
Tube | |
dineína, axonema, cadena pesada 5 | |
DNAH5 | |
ADN/ARN | |
Líquido |