Learn More
Ácido DL-tartárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
DL-Tartaric acid is used as a synergist for antioxidants, emulsifier, sequestrant and flavoring agent. It is also added with citric acid to prepare effervescent salts, thereby enhancing the taste of oral medications. It is also utilized in pigments, processing aids, ink, toner and colorant products. It acts as a chelating agent in metal and farming industries. Further, it is used as lubricant and grease. It is mixed with sodium bicarbonate and used as a leavening agent in food preparation. In the pharmaceutical industry, it is utilized in the preparation of tartar emetic, which is used in cough syrup as an expectorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido DL-tartárico se utiliza como sinérgico para antioxidantes, emulsionantes, secuestrantes y aromatizantes. También se añade con ácido cítrico para preparar sales efervescentes, mejorando así el sabor de los medicamentos orales. También se utiliza en pigmentos, ayudas de tratamiento, tinta, tóner y productos colorantes. Actúa como agente quelante en los sectores metalúrgicos y agrícolas. Además, se utiliza como lubricante y grasa. Se mezcla con bicarbonato sódico y se utiliza como agente de levadura en la preparación de alimentos. En la industria farmacéutica, se utiliza en la preparación de tartar emético, que se utiliza en jarabe para la tos como expectorante.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácidos minerales y alcalinos.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Tartaric acid |
Punto de fusión | De 210 °C a 212 °C (descomposición) |
Beilstein | 1725148 |
Índice Merck | 14,9069 |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.09 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 250g |
RUO – Research Use Only