Learn More
Ácido DL-tartárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423454 250g 250 g
11498950 500g 500 g
11413454 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10683.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
DL-Tartaric acid is used as a synergist for antioxidants, emulsifier, sequestrant and flavoring agent. It is also added with citric acid to prepare effervescent salts, thereby enhancing the taste of oral medications. It is also utilized in pigments, processing aids, ink, toner and colorant products. It acts as a chelating agent in metal and farming industries. Further, it is used as lubricant and grease. It is mixed with sodium bicarbonate and used as a leavening agent in food preparation. In the pharmaceutical industry, it is utilized in the preparation of tartar emetic, which is used in cough syrup as an expectorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido DL-tartárico se utiliza como sinérgico para antioxidantes, emulsionantes, secuestrantes y aromatizantes. También se añade con ácido cítrico para preparar sales efervescentes, mejorando así el sabor de los medicamentos orales. También se utiliza en pigmentos, ayudas de tratamiento, tinta, tóner y productos colorantes. Actúa como agente quelante en los sectores metalúrgicos y agrícolas. Además, se utiliza como lubricante y grasa. Se mezcla con bicarbonato sódico y se utiliza como agente de levadura en la preparación de alimentos. En la industria farmacéutica, se utiliza en la preparación de tartar emético, que se utiliza en jarabe para la tos como expectorante.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácidos minerales y alcalinos.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-37-9
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00071626
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tartaric acid
Punto de fusión De 210 °C a 212 °C (descomposición)
Beilstein 1725148
Índice Merck 14,9069
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 250g
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Tartaric acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Tartaric acid