Learn More
DL-Serine, Non-Animal, ≥98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082826
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
302-84-1
C3H7NO3
105.093
MFCD00064223
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
617
CHEBI:17822
Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
C(C(C(=O)O)N)O
302-84-1
C3H7NO3
105.093
MFCD00064223
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
617
CHEBI:17822
Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
C(C(C(=O)O)N)O
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Fórmula lineal CH2OHCHNH2COOH
Beilstein 1721402
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino