Learn More
DL-Propargilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228882
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
64165-64-6
C5H7NO2
113.12
MFCD00056728
DGYHPLMPMRKMPD-UHFFFAOYNA-N
dl-propargylglycine, 2-amino-4-pentynoic acid, h-dl-pra-oh, 2-azanylpent-4-ynoic acid, dl-2-propynylglycine, 2-propynylglycine, l-2-amino-4-pentynoic acid, d,l-propargylglycine, propargyl glycine, +--2-amino-4-pentynoic acid
95575
Ácido 2-aminopent-4-inoico
NC(CC#C)C(O)=O
64165-64-6
C5H7NO2
113.12
MFCD00056728
DGYHPLMPMRKMPD-UHFFFAOYNA-N
dl-propargylglycine, 2-amino-4-pentynoic acid, h-dl-pra-oh, 2-azanylpent-4-ynoic acid, dl-2-propynylglycine, 2-propynylglycine, l-2-amino-4-pentynoic acid, d,l-propargylglycine, propargyl glycine, +--2-amino-4-pentynoic acid
95575
Ácido 2-aminopent-4-inoico
NC(CC#C)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Propargylglycine
Punto de fusión 235.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Propargylglycine, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.