Learn More
DL-Penicilamina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027725
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
52-66-4
C5H11NO2S
149.21
MFCD00004856
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid
4727
CHEBI:50868
ácido 2-amino-3-metil-3-sultanilbutanoico
CC(C)(S)C(N)C(O)=O
52-66-4
C5H11NO2S
149.21
MFCD00004856
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid
4727
CHEBI:50868
ácido 2-amino-3-metil-3-sultanilbutanoico
CC(C)(S)C(N)C(O)=O
Heavy metal chelating agentDL-Penicillamine is used as an antirheumatic. It also serves as a chelating agent for heavy metals. Further, it is used in the treatment of Wilson's desease, Cystinuria, Scleroderma and arsenic poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agente quelante de metales pesados DL-penicilamina se utiliza como antirreumático. También sirve como agente quelante para metales pesados. Además, se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Wilson, la cistinuria, la esclerodermia y el envenenamiento por arsénico.
Solubilidad
Soluble en etanol, agua caliente e hidróxido de sodio.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. ′ Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Penicillamine
Punto de fusión ∼212°C (decomposition)
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Beilstein 2039817
Índice Merck 14,7088
Información de solubilidad Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza ≥97%