Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-leucina, 99+ %
37.90€ - 227.00€
CAS | 328-39-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 131.18 |
Número MDL | MFCD00063087 |
Clave InChI | ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d |
PubChem CID | 857 |
ChEBI | CHEBI:25017 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-metilpentanoico |
SMILES | CC(C)CC(N)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10741641
|
Thermo Scientific Chemicals
172130250 |
25 g | Frasco de plástico |
37.90€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10012230
|
Thermo Scientific Chemicals
172132500 |
250 g | Frasco de plástico |
227.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
328-39-2 | |
131.18 | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N | |
857 | |
Ácido 2-amino-4-metilpentanoico |
C6H13NO2 | |
MFCD00063087 | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
CHEBI:25017 | |
CC(C)CC(N)C(O)=O |
Especificaciones
DL-Leucine | |
328-39-2 | |
20ppm max. | |
C6H13NO2 | |
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H | |
04, 447 | |
14, 5451 | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N | |
Ácido 2-amino-4-metilpentanoico | |
857 | |
131.17 | |
0.1% max. |
99+% | |
Blanco | |
99+% | |
Auténtico | |
MFCD00063087 | |
0.3% max. | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
CC(C)CC(N)C(O)=O | |
131.18 | |
CHEBI:25017 | |
99.0 to 101.0% (on dry substance) | |
Polvo cristalino fino |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 206-328-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only