Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-leucina, 99+ %
Código de producto. 10741641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741641 25 g Frasco de plástico 25 g
10012230 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741641 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-39-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00063087
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)CC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Leucine
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.3% max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 447
Índice Merck 14, 5451
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Forma física Polvo cristalino fino