Learn More
DL-Etionina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 646.00€
CAS | 67-21-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 163.24 |
Número MDL | MFCD00063102 |
Clave InChI | GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid |
PubChem CID | 6205 |
ChEBI | CHEBI:68662 |
SMILES | CCSCCC(N)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11434534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13154.03 |
1 g |
43.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11444534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13154.06 |
5 g |
165.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11454534
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13154.14 |
25 g |
646.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DL-Ethionine is used as a dietary supplement to accelerate cholangiocarcinogenesis in vivo. It is also used to induce oxidative stress in liver to study the levels and activities of anti-oxidative enzymes and compounds such as glutathione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa DL-etionina se utiliza como suplemento dietético para acelerar la colangiocarcinogénesis in vivo. También se utiliza para inducir el estrés oxidativo en el hígado para estudiar los niveles y actividades de las enzimas y compuestos antioxidativos como el glutatión.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
67-21-0 | |
163.24 | |
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N | |
6205 | |
CCSCCC(N)C(O)=O |
C6H13NO2S | |
MFCD00063102 | |
dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid | |
CHEBI:68662 |
Especificaciones
DL-Ethionine | |
∼265°C (decomposition) | |
C6H13NO2S | |
1722529 | |
dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid | |
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N | |
ácido 2-amino-4-(etilsulfanil)butanoico | |
6205 | |
163.24 |
67-21-0 | |
Odorless | |
MFCD00063102 | |
14,3738 | |
Soluble in water. | |
CCSCCC(N)C(O)=O | |
163.24 | |
CHEBI:68662 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351
Susceptible de provocar cáncer.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H340-H350-H360.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-647-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ES6825200.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only