Learn More
DL-Etionina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434534 1 g 1 g
11444534 5 g 5 g
11454534 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13154.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163.24 g/mol
DL-Ethionine is used as a dietary supplement to accelerate cholangiocarcinogenesis in vivo. It is also used to induce oxidative stress in liver to study the levels and activities of anti-oxidative enzymes and compounds such as glutathione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-etionina se utiliza como suplemento dietético para acelerar la colangiocarcinogénesis in vivo. También se utiliza para inducir el estrés oxidativo en el hígado para estudiar los niveles y actividades de las enzimas y compuestos antioxidativos como el glutatión.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-21-0
Fórmula molecular C6H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 163.24
Número MDL MFCD00063102
Clave InChI GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
SMILES CCSCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ethionine
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1722529
Índice Merck 14,3738
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-(etilsulfanil)butanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 98%