Learn More
Ácido DL-α-bromofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
24.96€ - 279.76€
CAS | 4870-65-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7BrO2 |
Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
Clave InChI | WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid |
PubChem CID | 97919 |
Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-2-fenilacético |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11904981
|
Thermo Scientific Acros
107270050 |
5g | Frasco de vidrio |
24.96€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11914981
|
Thermo Scientific Acros
107270250 |
25g | Frasco de vidrio |
87.98€
25 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10102950
|
Thermo Scientific Acros
107271000 |
100g | Frasco de vidrio |
279.76€
100 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
4870-65-9 | |
215.04 | |
alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid | |
ácido 2-bromo-2-fenilacético |
C8H7BrO2 | |
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N | |
97919 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br |
Especificaciones
DL-α-Bromophenylacetic acid | |
82.0°C to 83.0°C | |
C8H7BrO2 | |
09,451 | |
alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br | |
215.04 | |
215.04 |
4870-65-9 | |
96% min. (HPLC) | |
C6H5CH(Br)CO2H | |
Frasco de vidrio | |
5g | |
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-bromo-2-fenilacético | |
97919 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- DL-alpha-Bromophenylacetic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.