Learn More
DL-Alanine 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 159090025
Detalles adicionales : CAS : 302-72-7 Peso : 2.55000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10647124
  • 355.50€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
302-72-7
89.094
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
602
2-aminopropanoic acid
C3H7NO2
MFCD00064408
dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
CHEBI:16449
CC(C(=O)O)N
Especificación
DL-Alanine
200ppm max.
1ppm max.
99%
C3H7NO2
Authentic
10ppm max.
0.2% max. (105°C, 3 hrs)
0.5% max. (TLC)
Plastic bottle
CC(C(=O)O)N
89.094
CHEBI:16449
Crystals or Crystalline Powder
300ppm max.
95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
>190 °C
272.0°C to 275.0°C
2.5kg
99%
302-72-7
200ppm max.
10ppm max.
CH3CH(NH2)CO2H
MFCD00064408
04, 387
15, 197
dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
2-aminopropanoic acid
602
89.09
Solubility in water: 156g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents, soluble in mineral acids, soluble in ethanol 0.0087g/100g (25°C)
99%
0.1% max.
White
5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Videos
SDS Documentación