Learn More
DL-2-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.40€ - 242.00€
CAS | 6032-29-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12O |
Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
Número MDL | MFCD00004579 |
Clave InChI | JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol |
PubChem CID | 22386 |
ChEBI | CHEBI:77518 |
Nombre IUPAC | pentan-2-ol |
SMILES | CCCC(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10467710
|
Thermo Scientific Acros
129985000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
54.40€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10397150
|
Thermo Scientific Acros
129980010 |
1 L | Frasco de vidrio |
98.90€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10616724
|
Thermo Scientific Acros
129980025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
242.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6032-29-7 | |
88.15 | |
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N | |
22386 | |
pentan-2-ol |
C5H12O | |
MFCD00004579 | |
2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol | |
CHEBI:77518 | |
CCCC(C)O |
Especificaciones
DL-2-Pentanol | |
-50°C | |
0.8120g/mL | |
34°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CH(OH)CH3 | |
MFCD00004579 | |
0.003% max. | |
0.812 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CCCC(C)O | |
88.15 | |
CHEBI:77518 | |
88.15 | |
Líquido |
6032-29-7 | |
Incolora | |
118°C to 119°C | |
Auténtico | |
C5H12O | |
1.4050 to 1.407 | |
01, 384 | |
15, 7231 | |
2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol | |
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N | |
pentan-2-ol | |
22386 | |
4.1 mPa.s (20°C) | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido y vapor inflamables.
La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento en la piel.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 227-907-6
- DL-2-Pentanol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only