Learn More
DL-2-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616724 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10467710 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10397150 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10616724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129980025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6032-29-7
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004579
Clave InChI JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
Nombre IUPAC Pentano-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Pentanol
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 0.8120g/mL
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4050 to 1.407
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 384
Residuos después de la evaporación 0.003% max.
Índice Merck 15, 7231
Gravedad específica 0.812
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 4.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.