Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Enlaces de destilación con condensador Liebig y rosca GL
Enlaces de destilación con condensador Liebig y rosca GL
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05053301
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- Enlaces de destilación con condensador Liebig
- Salida con cono NS
- Conexión de agua con rosca GL14
- Con tomas NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
250 mm | |
Tubos DURAN™ | |
Cono NS 14/23 |
Enlaces de destilación con condensador Liebig | |
1 |