Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezas de destilación
Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud incorporada. Los cabezales de destilación Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con tubos de vidrio durables DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05030022
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Cumple con los estándares DIN 12594
- Conector NS y dos conos NS
- Ángulo descendente de 75°
Especificaciones
Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada | |
Vidrio Duran | |
NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblicua |
Cabezales de destilación | |
DIN 12594 | |
Claisen |