Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels with Ribbon for Brady™ Label Makers
Se disuelve totalmente en el agua sin dejar residuos de adhesivo.
37.35€ - 69.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Printer Ribbon |
---|---|
Color | Black on White |
Material | Paper |
Print Technology | Thermal Transfer |
Grosor (imperial) | 0.003 in. |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17811495
|
Brady™
149608 |
Brady M211 Label Printer | 6.4 m | 19.05 mm |
37.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17891485
|
Brady™
149607 |
BMP53 Label Printer | 7.62 m | 19.05 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17801495
|
Brady™
149606 |
BMP53 Label Printer | 7.62 m | 38.1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Se disuelve totalmente en el agua sin dejar residuos de adhesivo.
Especificaciones
Printer Ribbon | |
Paper | |
0.003 in. | |
Acrylic, Removable | |
Label | |
-70°C to +100°C | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling |
Black on White | |
Thermal Transfer | |
0.0762 mm | |
Matte | |
-94°F to +212°F | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
1 Ribbon |