Learn More
Corning™ Embudos con filtro para vacío desechables y estériles
Diseñados para su uso en frascos de medios de vidrio o poliestireno con tamaños de cuello de 33 y 45 mm. Los filtros desechables estériles acoplables a frascos Corning™ son ideales para la filtración de medios de cultivos de células, componentes, líquidos biológicos y otras soluciones.
Marca: Corning™ 430626
Detalles adicionales : Peso : 0.05793kg
Descripción
- Tres tamaños: 150 ml, 500 ml y 1000 ml
- Diseño de embudo de baja retención de líquidos.
- Disponible en tamaños de cuello 33 y 45 mm para adaptarse a la mayoría de frascos de almacenamiento de medios de vidrio y plástico.
- Tamaños de cuello de 45 mm que encajan en frascos 1395 de vidrio Corning™, que se utilizarán solo en tamaños más pequeños de 2 l.
- Los prefiltros se deben pedir por separado.
- Envasada individualmente.
- Estéril.
- Apirógenos.
Información de órdenes
Las unidades con embudos de 150 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 42 x 42 mm; los embudos de 500 ml contienen filtros de membrana de 63 x 63 mm, los embudos de 250 ml contienen filtros de membrana de 49,5 x 49,5 mm y los embudos de 1 l contienen filtros de membrana de 79 x 79 mm
Especificaciones
Manguera | |
Cuello de frasco de 4,5 cm | |
Acetato de celulosa | |
Estéril | |
Ideal para la filtración de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos, otras soluciones | |
Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado de poliestireno transparente con adaptador de cuello naranja de polietileno y adaptador de tubos | |
1/paq. | |
150 mL |
Sí | |
Poliestireno | |
0,22 μm | |
13.6 cm2 | |
Sí | |
48/caja | |
Filtro de vacío de parte superior de frasco | |
5 cm |