Learn More
Corning™ Disposable Spinner Flask Aseptic Transfer Caps
For use with Corning disposable spinner flasks with top cap and angled sidearms
Marca: Corning™ 3545
Detalles adicionales : Peso : 0.68900kg
Descripción
Los tapones de transferencia aséptica para matraces giratorios Corning™ mejoran la productividad de las operaciones de cultivo celular al agregar o eliminar medios y células. Los tapones de transferencia aséptica son estériles (10-6 SAL), se suministran en envase doble individual y se ajustan a los brazos laterales en matraces giratorios desechables Corning. Hechos en polietileno de alta densidad. No se recomienda la esterilización en autoclave.
- Tubos flexibles, termosellables y resistentes a productos químicos, 6 mm (0,25 pulg.) de diámetro interno, 19 mm (0,75 pulg.) de diámetro exterior
- Longitud de 24 tubos, con conector
Especificaciones
Policarbonato | |
Tubo de inmersión de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de brazo lateral con poro de 0,2 μm, ventilación, apto para uso médico | |
1/paq. |
Corning™, referencia 3561 | |
2/Paq. |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.