Learn More
Kartell™ Puntas de pipeta de polipropileno
Con propiedades de gran claridad y repelentes al agua. Se han diseñado para retener las muestras en la punta el mínimo posible.
Marca: Kartell™ 0096006
10.05 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Description
- Fabricadas con polipropileno virgen sin cadmio
- El centrado preciso del orificio en el extremo de la punta garantiza una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega
- Envasadas en gradillas; las cajas que contienen gradillas se han fabricado con polipropileno con tapa a presión
- Los recipientes y las puntas son esterilizables en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
- El sistema consta de placa de soporte con matriz de orificios que contienen puntas de tubos
- Diseñadas para la reutilización de cajas de puntas en gradilla vacías una vez se utilizan las puntas en gradilla
Specifications
De 5 a 200 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
Puntas de pipeta | |
Micropipeta Kartell™, Gilson™ Pipetman™, Micropipeta Socorex™, Nichiryo™, Micropipeta Brand™, Micropipeta Sartorius™ Biohit™, Pipeteador Eppendorf™, Micropipeta Hamilton™ | |
Polipropileno |
Amarillo | |
5,1cm | |
Sí | |
Dispolab™ |