Learn More
Fisherbrand™ Punta de dispensación
Incluye Luer Lock.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Disponible en vidrio y polipropileno
- Con Luer Lock
Especificaciones
Punta de dispensación | |
Con Luer Lock | |
Vidrio | |
Para tubos con DI de 4,76 mm (3/16 pulgadas) y 6,35 mm (1/4 pulgadas) |