Learn More
BRAND™ Tilt Measure Dispenser with Bottle
Particularly well-suited for dispensing suspensions. Comes complete with 1000mL soda-lime glass reservoir bottle.
Marca: BRAND™ 43016
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Cabezal dispensador de vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Inscripciones en esmalte verde
- Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
- Se puede completar con frasco de depósito de vidrio sódico-cálcico de 1000 ml con cuello tamaño 29/32
Especificaciones
Dispensador con pipeta con parte superior inclinada | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de depósito de vidrio sodocálcico de 1000 ml |
Transparente | |
20 ml |