Learn More
Brady™ Direct Thermal Paper Thermal Transfer Printable Labels
Direct Thermal Paper Thermal Transfer Printable Labels for thermal transfer printers.
Marca:  Brady™ 236732
Detalles adicionales : Peso : 8.06700kg
Código de producto. 11513125
  • 740.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Etiquetas precortadas para impresora
Especificaciones
Especificaciones
Direct Thermal Printable Labels
White
Paper
Labels
BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
6000 Labels/Box
Rectangle
-18°C to +80°C
0.099 mm
4 in.
4 in.
76.2 mm
Permanent Acrylic
Matte
Direct Thermal
Warehouse marking
1
6000 Pk.
-0.4°F to +176°F
0.0039 in.
79.38 mm
101.6 mm
3 in.